Learn More
Chlorure de palmitoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404894
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Palmitoyl chloride is a compound which has been used as a polymeric carrier for plasmid DNA delivery to 293T cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de palmitoyl est un composé qui a été utilisé comme portoir polymérique pour l’administration d’ADN plasmide dans les cellules 293T.
Solubilité
Soluble dans l’éther. Se décompose dans l’eau et l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Dessécher à température ambiante. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-67-4
Formule moléculaire C16H31ClO
Poids moléculaire (g/mol) 274.873
Numéro MDL MFCD00000742
Clé InChI ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palmitoyl chloride, palmitic acid chloride, palmitoylchloride, unii-7642r2josb, hexadecanoyl-chloride, palm acetyl chlorine 14 acetyl chlorine, hexadecanoic acid, chloride, palmitic chloride, hexadecanoylchloride, n-hexadecanoyl chloride
CID PubChem 8206
Nom IUPAC Chlorure d’hexadécanoyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Palmitoyl chloride
Point de fusion ∼9°C to 12°C
Densité 0.906
Point d’ébullition 174°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 182°C (359°F)
Formule linéaire CH3(CH2)14COCl
Indice de réfraction 1.452
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 972409
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ether.Decomposes in water and alcohol.
Poids de la formule 274.88
Pourcentage de pureté 98%