Learn More
Gaze de palladium et nickel, maille tissée de 50 à partir de 0,1578 mm (0,0062 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Filtration
482.00€ - 1572.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium Nickel gauze |
---|---|
Note relative au nom | 50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Pd:Ni; 95:5 wt% |
Numéro MDL | MFCD05863544 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044698.FL |
75 x 75 mm |
482.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449920
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044698.GT |
150 x 150 mm |
1572.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Palladium Nickel gauze | |
Pd:Ni; 95:5 wt% | |
Insoluble in water. | |
Toile métallique |
50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire | |
MFCD05863544 | |
50 Mesh |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P260-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350-H373
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche