Learn More
Gaze de palladium et nickel, maille tissée de 50 à partir de 0,1578 mm (0,0062 po) de diamètre de fil, Thermo Scientific Chemicals
Filtration
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044698.FL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Palladium Nickel gauze | |
Pd:Ni; 95:5 wt% | |
75 x 75 mm | |
50 Mesh |
50 mesh woven from 0.1578mm (0.0062 in.) dia. wire | |
MFCD05863544 | |
Insoluble in water. | |
Toile métallique |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche