Learn More
Sulfure de palladium(II), 99 % (base de métaux), Pd 72 % min, Thermo Scientific Chemicals
242.00€ - 1164.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12125-22-3 |
---|---|
Formule moléculaire | PdS |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.48 |
Numéro MDL | MFCD00016285 |
Clé InChI | FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis |
CID PubChem | 82926 |
SMILES | [S--].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11307507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012674.03 |
1 g |
242.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11397497
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012674.06 |
5 g |
1164.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12125-22-3 | |
138.48 | |
FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N | |
82926 |
PdS | |
MFCD00016285 | |
palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis | |
[S--].[Pd++] |
Spécification
Palladium(II) sulfide | |
12125-22-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016285 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[Pd++] | |
138.48 | |
138.46 | |
Pd 72% min. | |
6.60 g/mL |
950°C (decomposition) | |
Cristalline | |
PdS | |
palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis | |
FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N | |
palladium(2+) sulfanediide | |
82926 | |
99% | |
Sulphurous |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 235-190-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche