Learn More
Sulfure de palladium(II), 99 % (base de métaux), Pd 72 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397497
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12125-22-3
Formule moléculaire PdS
Poids moléculaire (g/mol) 138.48
Numéro MDL MFCD00016285
Clé InChI FEWBURNPAYHODO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium ii sulfide, palladium sulphide, palladium monosulphide, palladium sulfide, acmc-20ajzj, palladium sulfide,, palladium ii sulfide trace metals basis
CID PubChem 82926
SMILES [S--].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) sulfide
Point de fusion 950°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC sulfure de palladium
Poids de la formule 138.46
Pourcentage de pureté 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 72% min.
Odeur Sulphurous
Densité 6.60 g/mL