Learn More
Oxyde de palladium(II) monohydraté, 99,9 % (métaux), Pd 73 % min, Thermo Scientific Chemicals
553.00€ - 2446.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64109-12-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.43 |
Numéro MDL | MFCD00011172 |
Clé InChI | CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis |
CID PubChem | 16211505 |
SMILES | O.[O--].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11341678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011041.04 |
2 g |
553.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11331678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011041.09 |
10 g |
2446.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
64109-12-2 | |
140.43 | |
CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N | |
16211505 |
H2O2Pd | |
MFCD00011172 | |
palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis | |
O.[O--].[Pd++] |
Spécification
Palladium(II) oxide monohydrate | |
64109-12-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011172 | |
palladium oxide hydrate, opd.h2o, palladium oxide, hydrate, oxopalladium hydrate, oxopalladium-water 1/1, palladium ii oxide hydrate, palladium ii oxide monohydrate, palladium ii oxide hydrate pd basis, palladium ii oxide hydrate, pd content ∼97 %, palladium ii oxide hydrate trace metals basis | |
CLKURSCFRVRBKZ-UHFFFAOYSA-N | |
oxopalladium hydrate | |
16211505 | |
99.9% |
(decomposition) | |
Poudre | |
H2O2Pd | |
14,6993 | |
Insoluble in water. | |
O.[O--].[Pd++] | |
140.43 | |
140.41 (122.40 Anhydrous) | |
Pd 73% min. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-218-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche