Learn More
Oxyde de palladium(II) monohydraté, 99,9 % (métaux), Pd 73 % min, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
2 g
10 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium(II) oxide monohydrate |
Point de fusion | (decomposition) |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 10 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Merck Index | 14,6993 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Nom IUPAC | oxopalladium hydraté |
Poids de la formule | 140.41 (122.40 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |