Learn More
Oxyde de palladium(II), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Pd 85 % min, Thermo Scientific Chemicals
Réduction catalytique, en synthèse organique
277.00€ - 1317.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-08-5 |
---|---|
Formule moléculaire | OPd |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.42 |
Numéro MDL | MFCD00011172 |
Clé InChI | JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis |
CID PubChem | 5083724 |
SMILES | [O--].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11321678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011040.03 |
1 g |
277.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011040.06 |
5 g |
1317.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1314-08-5 | |
122.42 | |
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N | |
5083724 |
OPd | |
MFCD00011172 | |
palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis | |
[O--].[Pd++] |
Spécification
Palladium(II) oxide | |
Anhydrous | |
Marron | |
OPd | |
14,6993 | |
Slightly soluble in aqua regia; Insoluble in water and acids. | |
[O--].[Pd++] | |
122.42 | |
122.4 | |
Pd 85% min. | |
8.70 g/mL |
870°C | |
1314-08-5 | |
Poudre | |
MFCD00011172 | |
palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis | |
JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N | |
oxopalladium | |
5083724 | |
99.9% | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-218-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RT3592900
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche