Learn More
Oxyde de palladium(II), anhydre, 99,9 % (à base de métaux), Pd 85 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311678
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Réduction catalytique, en synthèse organique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-08-5
Formule moléculaire OPd
Poids moléculaire (g/mol) 122.42
Numéro MDL MFCD00011172
Clé InChI JQPTYAILLJKUCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium ii oxide, palladium oxide pdo, acmc-1bqvh, palladium oxide, pdo, palladium ii oxide, anhydrous, palladium ii oxide-pd, 11113-77-2 cpd with unspecified mf, palladium oxide ? inverted exclamation mark-?, palladium ii oxide trace metals basis
CID PubChem 5083724
SMILES [O--].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) oxide
Point de fusion 870°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Merck Index 14,6993
Informations sur la solubilité Slightly soluble in aqua regia; Insoluble in water and acids.
Nom IUPAC Oxidandiide de palladium(2+)
Poids de la formule 122.4
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 85% min.
Odeur Odorless
Densité 8.70 g/mL