Learn More
Chlorure de palladium(II), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Pd 59,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
191.00€ - 3882.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7647-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.32 |
Numéro MDL | MFCD00003558 |
Clé InChI | PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 |
CID PubChem | 24290 |
ChEBI | CHEBI:53434 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043085.03 |
1 g |
191.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344738
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043085.06 |
5 g |
941.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306199
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043085.14 |
25 g |
3882.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7647-10-1 | |
177.32 | |
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L | |
24290 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Cl2Pd | |
MFCD00003558 | |
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 | |
CHEBI:53434 |
Spécification
Palladium (II) chloride | |
7647-10-1 | |
Poudre | |
Cl2Pd | |
14,6990 | |
Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid. | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++] | |
177.32 | |
CHEBI:53434 | |
99.999% | |
Pd 59.5% min | |
4.0 g/mL |
675°C (decomposition) | |
Rouge à marron | |
(Base des métaux) | |
MFCD00003558 | |
palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440 | |
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L | |
dichloropalladium | |
24290 | |
177.31 | |
Premion™ | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H290-H317
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P234-P261-P264b-P270-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P330-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H302-H317-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-596-2
missing translation for 'rtecsNumber' : RT3500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche