Learn More
Chlorure de palladium(II), Premion™, 99,999 % (à base de métaux), Pd 59,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11344738
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-10-1
Formule moléculaire Cl2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 177.32
Numéro MDL MFCD00003558
Clé InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
CID PubChem 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium (II) chloride
Point de fusion 675°C (decomposition)
Couleur Rouge à marron
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,6990
Informations sur la solubilité Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
Nom IUPAC dichloropalladium
Poids de la formule 177.31
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 59.5% min
Odeur Odorless
Densité 4.0 g/mL