Learn More
Bromure de palladium(II), Premion™, 99,998 % (à base de métaux), Pd 39,5 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 636.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13444-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Br2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.23 |
Numéro MDL | MFCD00011170 |
Clé InChI | INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 |
CID PubChem | 83469 |
Nom IUPAC | palladium(2+) dibromide |
SMILES | [Br-].[Br-].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043697.03 |
1 g |
156.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11310288
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043697.06 |
5 g |
636.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13444-94-5 | |
266.23 | |
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L | |
83469 | |
[Br-].[Br-].[Pd++] |
Br2Pd | |
MFCD00011170 | |
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 | |
palladium(2+) dibromide |
Spécification
Palladium (II) bromide | |
13444-94-5 | |
Poudre | |
Br2Pd | |
palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2 | |
INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+) dibromide | |
83469 | |
99.998% | |
Pd 39.5% min |
(decomposition) | |
Noir | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011170 | |
Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide. | |
[Br-].[Br-].[Pd++] | |
266.23 | |
266.22 | |
Premion™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-588-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche