Learn More
Bromure de palladium(II), Premion™, 99,998 % (à base de métaux), Pd 39,5 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320288
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13444-94-5
Formule moléculaire Br2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 266.23
Numéro MDL MFCD00011170
Clé InChI INIOZDBICVTGEO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium ii bromide, palladium bromide, palladium bromide pdbr2, palladous bromide, palladium ii bromide, premion, palladium 2+ dibromide, pdbr2, palladiumbromide, palladiumbromide pdbr2
CID PubChem 83469
Nom IUPAC palladium(2+) dibromide
SMILES [Br-].[Br-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium (II) bromide
Point de fusion (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in hydrogen bromide.
Poids de la formule 266.22
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 39.5% min