Learn More
Bromure de palladium(II), 99,99 % (base de métaux), Pd 39,5 % min., Thermo Scientific Chemicals Premium™
254.00€ - 1219.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13444-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.43 |
Numéro MDL | MFCD00064599 |
Clé InChI | NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon |
CID PubChem | 9942167 |
Nom IUPAC | dihydroxyde de palladium(2+) |
SMILES | [OH-].[OH-].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011878.04 |
2 g |
254.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011878.09 |
10 g |
1219.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13444-94-5 | |
140.43 | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
9942167 | |
[OH-].[OH-].[Pd++] |
H2O2Pd | |
MFCD00064599 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
dihydroxyde de palladium(2+) |
Spécification
Palladium hydroxide | |
13444-94-5 | |
Poudre humide | |
H2O2Pd | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de palladium(2+) | |
9942167 | |
Odorless | |
Black moist powder |
(decomposition) | |
Noir | |
99.99% (metal basis) | |
MFCD00064599 | |
soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water. | |
[OH-].[OH-].[Pd++] | |
140.43 | |
266.22 | |
Hygroscopic | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-588-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche