Learn More
Bromure de palladium(II), 99,99 % (base de métaux), Pd 39,5 % min., Thermo Scientific Chemicals Premium™
Code produit. 11371958
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13444-94-5
Formule moléculaire H2O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 140.43
Numéro MDL MFCD00064599
Clé InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
CID PubChem 9942167
Nom IUPAC dihydroxyde de palladium(2+)
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium hydroxide
Point de fusion (decomposition)
Couleur Noir
Forme physique Poudre humide
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metal basis)
Informations sur la solubilité soluble in hydrogen bromide. Insoluble in water.
Poids de la formule 266.22
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Black moist powder
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C