Learn More
Acétate de palladium(II), 47,5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
149.00€ - 5571.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3375-31-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O4Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 224.51 |
Numéro MDL | MFCD00012453 |
Clé InChI | YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate |
CID PubChem | 167845 |
SMILES | [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10767234
|
Thermo Scientific Acros
195180010 |
1 g | Flacon en verre |
149.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10522221
|
Thermo Scientific Acros
195180020 |
2 g | Flacon en verre |
299.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10790701
|
Thermo Scientific Acros
195180100 |
10 g | Flacon en verre |
1414.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984351
|
Thermo Scientific Acros
195180500 |
50 g | Bouteille en verre |
5571.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3375-31-3 | |
224.51 | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
167845 |
C4H6O4Pd | |
MFCD00012453 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Spécification
Palladium(II) acetate | |
47.5% Pd | |
C4H6O4Pd | |
MFCD00012453 | |
palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate | |
YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L | |
palladium(2+) ; diacétate | |
167845 | |
47.5% (Pd) |
205.0°C | |
3375-31-3 | |
(CH3CO2)2Pd | |
15,7092 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols | |
[Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
224.51 | |
224.51 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 222-164-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ1900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Palladium(II) acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.