Learn More
Acétate de palladium(II), 47,5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11984351
Click to view available options
Quantité:
1 g
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3375-31-3
Formule moléculaire C4H6O4Pd
Poids moléculaire (g/mol) 224.51
Numéro MDL MFCD00012453
Clé InChI YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
CID PubChem 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium(II) Acetate
Point de fusion 205.0°C
Note relative au nom 47.5% Pd
Quantité 50 g
Formule linéaire (CH3CO2)2Pd
Numéro UN 3261
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols
Nom IUPAC palladium(2+) ; diacétate
Poids de la formule 224.51
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.