Learn More
Hydroxyde de palladium, Pd 20 % sur du carbone, nominalement 50 % d’eau, catalyseur de Pearlman, Thermo Scientific Chemicals
155.00€ - 2876.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12135-22-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.43 |
Numéro MDL | MFCD00064599 |
Clé InChI | NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon |
CID PubChem | 9942167 |
Nom IUPAC | dihydroxyde de palladium(2+) |
SMILES | [OH-].[OH-].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042578.04 |
2 g |
155.00€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042578.09 |
10 g |
672.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042578.18 |
50 g |
2876.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Employé comme catalyseur pour l’hydrogénolyse des groupes benzyles et des époxydes.
Il est utilisé pour réduire les composés nitro en amines.
Agit comme réactif de déshydrogénation et comme réactif utile pour la débenzylation
Identifiants chimiques
12135-22-7 | |
140.43 | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
9942167 | |
[OH-].[OH-].[Pd++] |
H2O2Pd | |
MFCD00064599 | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
dihydroxyde de palladium(2+) |
Spécification
Palladium Hydroxide | |
12135-22-7 | |
H2O2Pd | |
palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon | |
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxyde de palladium(2+) | |
9942167 |
20% on Carbon, nominally 50% water | |
Poudre humide noire | |
MFCD00064599 | |
Insoluble in water. | |
[OH-].[OH-].[Pd++] | |
140.43 |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'einecsNumber' : 235-219-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche