Learn More
Hydroxyde de palladium, Pd 20 % sur du carbone, nominalement 50 % d’eau, catalyseur de Pearlman, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309198
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Employé comme catalyseur pour l’hydrogénolyse des groupes benzyles et des époxydes.
Il est utilisé pour réduire les composés nitro en amines.
Agit comme réactif de déshydrogénation et comme réactif utile pour la débenzylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12135-22-7
Formule moléculaire H2O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 140.43
Numéro MDL MFCD00064599
Clé InChI NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Synonyme palladium hydroxide, palladium ii hydroxide, pearlman's catalyst, pearlmans catalyst, dihydroxypalladium, palladiumhydroxide, pearlman catalyst, peariman's catalyst, pearl man's catalyst, pd oh 2 on carbon
CID PubChem 9942167
Nom IUPAC dihydroxyde de palladium(2+)
SMILES [OH-].[OH-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium hydroxide
Forme physique Poudre humide noire
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Aspect Black moist powder