Learn More
Feuille de palladium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. .0.2 g/25 x 25 mm
103.00€ - 996.00€
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11387197
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011517.FF
25 x 25 mm
103.00€
25mm
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11325889
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011517.FI
50 x 50 mm
294.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11377197
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011517.GH
100 x 100 mm
996.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7440-05-3
106.42
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
23938
palladium
Pd
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CHEBI:33363
[Pd]
Spécification
Palladium
7440-05-3
99.9% (Metals basis)
MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
palladium
23938
Odorless
Argent à gris
Silver gray foil
Pd
black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
[Pd]
106.42
CHEBI:33363
Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-115-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante