Learn More
Feuille de palladium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11325889
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Forme : Env. .0.2 g/25 x 25 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray foil
Densité 12.02g/cm3 at 20°C
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur