Learn More
Palladium, 4 % platine, 1 % sur pâte de carbone E101023-4/1, Thermo Scientific™
138.00€ - 593.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium, 4% Platinum |
---|---|
Note relative au nom | 1% on carbon paste E101023-4/1 |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre |
Odeur | Odorless |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Palladium, 4% Platinum | |
Noir | |
Odorless |
1% on carbon paste E101023-4/1 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante