Learn More
Palladium, 4 % platine, 1 % sur pâte de carbone E101023-4/1, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium, 4% Platinum |
Note relative au nom | 1% on carbon paste E101023-4/1 |
Couleur | Noir |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Odeur | Odorless |