Learn More
Palladium, 4,5 % rhodium, 0,5 % sur pâte de carbone, F101023-4,5/0,5, Thermo Scientific™
172.00€ - 578.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Palladium, 4.5% Rhodium |
---|---|
Note relative au nom | 0.5% on carbon paste, F101023-4.5 |
Couleur | Gris |
Forme physique | Solide |
Odeur | Odorless |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15497737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37169.06 |
5 g |
172.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15407747
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37169.14 |
25 g | |||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Palladium, 4.5% Rhodium | |
Gris | |
Odorless |
0.5% on carbon paste, F101023-4.5 | |
Solide |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante