Learn More
Palladium, 4,5 % rhodium, 0,5 % sur pâte de carbone, F101023-4,5/0,5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Palladium, 4.5% Rhodium |
Note relative au nom | 0.5% on carbon paste, F101023-4.5 |
Couleur | Gris |
Forme physique | Solide |
Quantité | 25 g |
Odeur | Odorless |