Learn More
Buerkle™ Spatule de type couteaux à palette, acier inox
L’acier inox de la spatule de type couteau à palette convient pour l’application ou la distribution de milieux visqueux tels que les pâtes et les crèmes, ou à leur étalement régulier. La spatule de laboratoire convient aux applications chimiques et pharmaceutiques.
10.70€ - 14.45€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Quantité | 1 |
Description | Spatule |
Couleur | Argent |
Certifications/Conformité | Certificat de matériel |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16339551
|
Buerkle™
5386-0010 |
200 x 21 mm |
10.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16349551
|
Buerkle™
5386-0012 |
250 x 25 mm |
14.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox (1.4301)
- Fabriquée à partir d’une seule pièce
- Sans bords ni fissures, facilite le nettoyage et empêche l’accumulation de résidus de produits et d’agents nettoyants
- Poignée très robuste, parfaitement adaptée à la main
- Pour l’application ou la distribution de milieux visqueux tels que les pâtes et les crèmes, ou pour leur étalement régulier
- Dotée d’une lame polie longue, étroite et ultra-brillante, qui simplifie les tâches de précision
- Convient pour une utilisation dans des applications chimiques et pharmaceutiques
Spécification
Autoclavable | |
Spatule | |
Certificat de matériel | |
Denrées alimentaires | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Acier inoxydable (4301) |
1 | |
Argent | |
Spatule | |
Argent | |
Acier inoxydable (1,4301) |