Learn More
Buerkle™ Spatule de type couteaux à palette, acier inox
L’acier inox de la spatule de type couteau à palette convient pour l’application ou la distribution de milieux visqueux tels que les pâtes et les crèmes, ou à leur étalement régulier. La spatule de laboratoire convient aux applications chimiques et pharmaceutiques.
Marque: Buerkle™ 5386-0012
11.31 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox (1.4301)
- Fabriquée à partir d’une seule pièce
- Sans bords ni fissures, facilite le nettoyage et empêche l’accumulation de résidus de produits et d’agents nettoyants
- Poignée très robuste, parfaitement adaptée à la main
- Pour l’application ou la distribution de milieux visqueux tels que les pâtes et les crèmes, ou pour leur étalement régulier
- Dotée d’une lame polie longue, étroite et ultra-brillante, qui simplifie les tâches de précision
- Convient pour une utilisation dans des applications chimiques et pharmaceutiques
Spécification
1 | |
Autoclavable | |
Certificat de matériel | |
Denrées alimentaires | |
9,84 in | |
25 mm | |
250 x 25 mm | |
Acier inoxydable (4301) |
Spatule | |
Argent | |
Spatule | |
Argent | |
0,98 in | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
Acier inoxydable (1,4301) | |
250 mm |