Learn More
P2RX7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | P2RX7 |
---|---|
Concentration | 300 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16806055
|
Proteintech
28207-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16896045
|
Proteintech
28207-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The P2RX7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human P2RX7. This antibody recognizes human, mouse antigen. The P2RX7 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
P2RX7 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
5027 | |
Primary |