Learn More
Chlorure de p-Tolylacétyle≥, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
sur devis - 0.05€
Identifiants chimiques
CAS 35675-44-6
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00018813
Clé InChI QDZAWVLWIMOXJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolylacetyl chloride, 2-4-methylphenyl acetyl chloride, p-tolyl-acetyl chloride, 4-methyl-phenyl-acetyl chloride, 4-methylphenylacetylchloride, p-methylphenylacetyl chloride, 2-4-tolyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetyl chloride, 4-methylphenyl acetyl chloride, 4-methylphenylacetic acid chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2760634
Nom IUPAC 2-(4-methylphenyl)acetyl chloride
SMILES CC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15427857
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37997.MD
250 mg
0.05€
250mg
15417857
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37997.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de p-Tolylacétyle≥, ≥ 97 %, Thermo Scientific™