Learn More
Chlorure de p-Tolylacétyle≥, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | p-Tolylacetyl chloride |
Couleur | Rose |
Point d’ébullition | 115°C (7.5 mmHg) |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN3265 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 168.62 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |
Forme physique | Liquide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de p-Tolylacétyle≥, ≥ 97 %, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu