Learn More
p-crésol, Puriss p.a., ≥ 99,0 % (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™
61.62€ - 332.35€
Identifiants chimiques
CAS | 106-44-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.14 |
Numéro MDL | MFCD00002376 |
Clé InChI | IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene |
CID PubChem | 2879 |
ChEBI | CHEBI:17847 |
Nom IUPAC | 4-méthylphénol |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15636010
|
Honeywell Riedel-de Haën
61030-25G |
25 g | Flacon en verre |
61.62€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15646010
|
Honeywell Riedel-de Haën
61030-500G |
500 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
106-44-5 | |
108.14 | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
2879 | |
4-méthylphénol |
C7H8O | |
MFCD00002376 | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
CHEBI:17847 | |
CC1=CC=C(C=C1)O |
Spécification
p-Cresol | |
32°C to 35°C | |
202°C | |
1038°F | |
CH3C6H4OH | |
UN3455 | |
p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene | |
CC1=CC=C(C=C1)O | |
108.14 | |
3.72 (vs air) | |
108.14g/mol |
106-44-5 | |
1.034g/mL at 25°C | |
85°C (185°F) | |
C7H8O | |
MFCD00002376 | |
1305151 | |
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylphénol | |
2879 | |
CHEBI:17847 | |
≥99.0% (GC) |
Sécurité et traitement
P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : 8(6,1)/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-398-6
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- p-Cresol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: p-cresol