Learn More
p-crésol, Puriss p.a., ≥ 99,0 % (GC),Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. 15646010
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 106-44-5
Formule moléculaire C7H8O
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00002376
Clé InChI IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
CID PubChem 2879
ChEBI CHEBI:17847
Nom IUPAC 4-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Cresol
Point de fusion 32°C to 35°C
Densité 1.034g/mL at 25°C
Point d’ébullition 202°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Température d’allumage 1038°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4OH
Quantité 500 g
Numéro UN UN3455
Beilstein 1305151
Densité de vapeur 3.72 (vs air)
Poids de la formule 108.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (GC)