Learn More
p-Anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.65€ - 139.70€
Identifiants chimiques
CAS | 104-94-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.155 |
Numéro MDL | MFCD00007864 |
Clé InChI | BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine |
CID PubChem | 7732 |
ChEBI | CHEBI:82388 |
Nom IUPAC | 4-méthoxyaniline |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10946.22 |
100 g |
29.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10946.36 |
500 g |
85.93€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494363
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10946.0B |
1000 g |
139.70€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe p-Anisidine est utilisée dans la production de colorants azoïques. Il est également utilisé pour la recherche biochimique et la synthèse organique. De plus, il est utilisé pour détecter les aldéhydes non saturés. Il est également utilisé dans les tests de qualité des aliments. De plus, il est utilisé dans la préparation du 1-méthoxy-4-trans-styryl-benzène en réagissant avec le vinylbenzène.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le benzène, l’éther et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
Identifiants chimiques
104-94-9 | |
123.155 | |
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N | |
7732 | |
4-méthoxyaniline |
C7H9NO | |
MFCD00007864 | |
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine | |
CHEBI:82388 | |
COC1=CC=C(C=C1)N |
Spécification
p-Anisidine | |
56°C to 60°C | |
240°C to 243°C | |
C7H9NO | |
UN2811 | |
14,667 | |
Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water. | |
COC1=CC=C(C=C1)N | |
123.155 | |
CHEBI:82388 | |
99% |
104-94-9 | |
1.089 | |
122°C (251°F) | |
MFCD00007864 | |
471556 | |
p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine | |
BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthoxyaniline | |
7732 | |
123.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H310-H330-H373
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P201-P202-P260-P262-P264b-P270-P271-P281-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H350-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-254-2
missing translation for 'rtecsNumber' : BZ5450000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- p-Anisidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: p-Anisidine
RUO – Research Use Only