Learn More
p-Anisidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494363
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
p-Anisidine is used in the production of azo dyes. It is also used for biochemical research and in organic synthesis. Further, it is used for detecting unsaturated aldehydes. It is also employed in food quality testing. In addition to this, it is used in the preparation of 1-methoxy-4-trans-styryl-benzene by reacting with vinylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-Anisidine est utilisée dans la production de colorants azoïques. Il est également utilisé pour la recherche biochimique et la synthèse organique. De plus, il est utilisé pour détecter les aldéhydes non saturés. Il est également utilisé dans les tests de qualité des aliments. De plus, il est utilisé dans la préparation du 1-méthoxy-4-trans-styryl-benzène en réagissant avec le vinylbenzène.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, le benzène, l’éther et l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-94-9
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.155
Numéro MDL MFCD00007864
Clé InChI BHAAPTBBJKJZER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-anisidine, 4-anisidine, 4-methoxybenzenamine, 4-aminoanisole, p-aminoanisole, para-anisidine, p-methoxyaniline, benzenamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzeneamine, p-anisylamine
CID PubChem 7732
ChEBI CHEBI:82388
Nom IUPAC 4-méthoxyaniline
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Anisidine
Point de fusion 56°C to 60°C
Densité 1.089
Point d’ébullition 240°C to 243°C
Point d’éclair 122°C (251°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 471556
Merck Index 14,667
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,benzene,ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 99%