Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Marque:  Thermo Scientific™ DR0591G
106.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10127942
  • 134.00€ / 50 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
  • Fourni avec un test rapide d’agglutination au latex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Réactif de groupage streptococcique G
Réactifs pour les tests de streptocoques
Groupes A, B, C, D, F et G
50 tests/flacon