Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
96.73€ - 515.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11479878
|
Thermo Scientific™
DR0585A |
Kit pour groupage streptococcique |
515.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11903522
|
Thermo Scientific™
DR0586G |
Réactif A pour groupage streptococcique |
130.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11913522
|
Thermo Scientific™
DR0587G |
Réactif B pour groupage streptococcique |
130.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10537283
|
Thermo Scientific™
DR0588G |
Réactif de groupage streptococcique C |
130.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11973932
|
Thermo Scientific™
DR0589G |
Réactif B pour groupage streptococcique |
130.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10770354
|
Thermo Scientific™
DR0590G |
Réactif de groupage streptococcique F |
96.73€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10127942
|
Thermo Scientific™
DR0591G |
Réactif de groupage streptococcique G |
130.00€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10035812
|
Thermo Scientific™
DR0592G |
Contrôle positif polyvalent ; 50 tests |
110.10€
50 tests |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13275599
|
Thermo Scientific™
DR0593G |
Réactif d’extraction d’enzymes de groupage streptococcique |
128.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Streptococci are facultatively anaerobic, catalase-negative, Gram-positive cocci that occur as pairs or chains. They cause a wide variety of clinical diseases including pharyngitis, scarlet fever, otitis media, impetigo, meningitis, neonatal sepis, pneumonia, endocarditis, osteomyelitis, and necrotizing fasciitis.
Use this rapid, simple and sensitive test for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G.
- Rapid—results in two minutes
- Simple—easy to implement
- Visual—easy-to-read results
- Sensitive—use of latex technology makes this test more sensitive
- All reagents available separately
Lancefield showed that the majority of pathogenic streptococci possess specific carbohydrate antigens, which permit the classification of streptococci into groups. These streptococcal group antigens can be extracted from the cells and their presence demonstrated with latex particles previously coated with group-specific antibodies. These latex particles will agglutinate in the presence of homologous antigen, but will remain in smooth suspension in the absence of such antigen. The Oxoid Streptococcal Grouping Kit is such a latex agglutination test for the identification of the streptococcal groups and reagents are provided for groups A, B, C, D, F and G. The use of a enzymatic extraction procedure considerably shortens the time required for antigen extraction and much improves the antigen yield, partially for Group D streptococci.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Sécurité et traitement
- STREPTOCOCCAL GROUPING KIT
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Achromopeptidase, Thiomersal, Sodium azide