Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif au chloramphénicol Oxoid™
Le supplément sélectif au chloramphénicol Oxoid aide à isoler les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments.
80.20€ - 199.00€
Spécification
Description | Supplément sélectif au chloramphénicol |
---|---|
Forme | Lyophilisation |
Type de produit | Supplément sélectif |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464159
|
Thermo Scientific™
SR0078E |
Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
80.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12771860
|
Thermo Scientific™
SR0078H |
Each vial for 2L medium |
199.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Isolez les levures et les moisissures associées à la détérioration des aliments, ajoutez le supplément sélectif au chloramphénicol Oxoid (DRBC), réf. CM0727B. Dénombrez et ajoutez les levures et les moisissures associées aux denrées alimentaires à la gélose Rose Bengale Chloramphénicol, réf. CM0549B.
Isolez les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments grâce à la base de gélose Dichloran Rose Bengale Chloramphénicol (DRBC), réf. CM0727B. Dénombrez les levures et les moisissures associées aux denrées alimentaires grâce à la base de gélose Rose Bengale Chloramphénicol, réf. CM0549B.Spécification
Supplément sélectif au chloramphénicol | |
Lyophilisation | |
Supplément sélectif | |
10/boîte |