Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif au chloramphénicol Oxoid™
Le supplément sélectif au chloramphénicol Oxoid aide à isoler les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments.
Marque: Thermo Scientific™ SR0078H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Isolez les levures et les moisissures associées à la détérioration des aliments, ajoutez le supplément sélectif au chloramphénicol Oxoid (DRBC), réf. CM0727B. Dénombrez et ajoutez les levures et les moisissures associées aux denrées alimentaires à la gélose Rose Bengale Chloramphénicol, réf. CM0549B.
Isolez les levures et les moisissures associées à l’altération des aliments grâce à la base de gélose Dichloran Rose Bengale Chloramphénicol (DRBC), réf. CM0727B. Dénombrez les levures et les moisissures associées aux denrées alimentaires grâce à la base de gélose Rose Bengale Chloramphénicol, réf. CM0549B.Spécification
Chloramphenicol Selective Supplement | |
Supplément sélectif | |
Each vial for 2L medium |
Lyophilisation | |
10/boîte |