Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour CCDA Oxoid™
Le bouillon infusion cœur-cervelle Oxoid est un milieu hautement nutritif pour la croissance d’organismes exigeants, recommandé pour les travaux d’hémoculture ; voir également Bouillon infusion cœur.
167.00€ - 499.00€
Spécification
Description | Supplément sélectif pour CCDA |
---|---|
Forme | Lyophilisation |
Type de produit | Supplément sélectif |
Code produit | Marque | Quantité | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11424209
|
Thermo Scientific™
SR0155E |
10/boîte | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
167.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13205399
|
Thermo Scientific™
SR0155H |
10 flacons | Pour milieu de 2 L |
499.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le supplément sélectif pour CCDA Oxoid est utilisé pour l’isolement des sous-espèces de Campylobacter, en particulier C. upsaliensis ou Arcobacter.
- Pour l’isolement d’Arcobacter spp., ajouter à la base de bouillon d’Arcobacter, réf. CM0965B
- Pour l’isolement de Campylobacter spp., en particulier C. upsaliensis, ajouter à la base de gélose sélective sans sang Campylobacter (CCDA Preston), réf. CM0739B
Spécification
Supplément sélectif pour CCDA | |
Lyophilisation | |
Supplément sélectif |