Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour CCDA Oxoid™
Le bouillon infusion cœur-cervelle Oxoid est un milieu hautement nutritif pour la croissance d’organismes exigeants, recommandé pour les travaux d’hémoculture ; voir également Bouillon infusion cœur.
Marque: Thermo Scientific™ SR0155H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le supplément sélectif pour CCDA Oxoid est utilisé pour l’isolement des sous-espèces de Campylobacter, en particulier C. upsaliensis ou Arcobacter.
- Pour l’isolement d’Arcobacter spp., ajouter à la base de bouillon d’Arcobacter, réf. CM0965B
- Pour l’isolement de Campylobacter spp., en particulier C. upsaliensis, ajouter à la base de gélose sélective sans sang Campylobacter (CCDA Preston), réf. CM0739B
Spécification
Supplément sélectif pour CCDA | |
Supplément sélectif | |
Pour milieu de 2 L |
Lyophilisation | |
10 flacons |