Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon infusion cœur-cervelle Oxoid™
Cultivez des streptocoques, des Neisseria et d’autres organismes fastidieux grâce à ce milieu hautement nutritif.
243.00€ - 1020.00€
Spécification
Description | Bouillon infusion cœur-cervelle |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Milieux de culture déshydratés |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Rendement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11469668
|
Thermo Scientific™
CM1135B |
500 g | Pour milieu de 13.5 L |
243.00€
500g |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12751680
|
Thermo Scientific™
CM1135R |
2,5 kg | Pour 67,6 L de milieu |
1020.00€
2.50kg |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Cultivez des streptocoques, des Neisseria et d’autres organismes exigeants avec le bouillon d’infusion cérébrale Thermo Scientific™ Oxoid (déshydraté).Le milieu est très nutritif et bien tamponné pour stimuler la croissance d’une grande variété d’organismes.Il est recommandé pour les travaux d’hémoculture pour l’isolement et la culture de champignons pathogènes.
Cultivez un vaste éventail d’organismes avec le bouillon infusé cœur-cervelle :
- Utilisez-le comme milieu de croissance et de suspension pour les staphylocoques lors des tests de production de coagulase.
- Ajoutez 10 % de sang défibrillé pour l’isolement et la culture de champignons pathogènes.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Bouillon infusion cœur-cervelle | |
Poudre | |
Milieux de culture déshydratés | |
À l’unité |