Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon infusion cœur-cervelle Oxoid™
Cultivez des streptocoques, des Neisseria et d’autres organismes fastidieux grâce à ce milieu hautement nutritif.
Marque: Thermo Scientific™ CM1135R
Description
Cultivez des streptocoques, des Neisseria et d’autres organismes exigeants avec le bouillon d’infusion cérébrale Thermo Scientific™ Oxoid (déshydraté).Le milieu est très nutritif et bien tamponné pour stimuler la croissance d’une grande variété d’organismes.Il est recommandé pour les travaux d’hémoculture pour l’isolement et la culture de champignons pathogènes.
Cultivez un vaste éventail d’organismes avec le bouillon infusé cœur-cervelle :
- Utilisez-le comme milieu de croissance et de suspension pour les staphylocoques lors des tests de production de coagulase.
- Ajoutez 10 % de sang défibriné pour l’isolement et la culture de champignons pathogènes.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Bouillon infusion cœur-cervelle | |
Bouillon | |
Pour 67,6 L de milieu |
Poudre | |
Pièce | |
2,5 kg |