Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’oxacilline, 95 %
Le sel de sodium d’oxacilline, numéro CAS 1173-88-2, est un antibiotique qui est principalement utilisé pour étudier les bactéries à Gram-positif.
38.49€ - 137.69€
Identifiants chimiques
CAS | 1173-88-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H21N3NaO5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 426.443 |
Clé InChI | IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N |
CID PubChem | 131673929 |
Nom IUPAC | Acide (2S,5R,6R)-3,3-diméthyl-6-[(5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique;hydrogène moléculaire;sodium |
SMILES | [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15345008
|
Thermo Scientific Chemicals
455440010 |
1 g |
38.49€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15355008
|
Thermo Scientific Chemicals
455440050 |
5 g |
137.69€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sel de sodium d’oxacilline est un bêta-lactamine à spectre étroit
•Il inhibe la biosynthèse des parois cellulaires bactériennes au niveau de la transpeptidation (PBP) des peptidoglycanes
Applications
• Le sel de sodium d’oxacilline est un antibiotique actif contre les bactéries à Gram positif
•L’oxacilline peut être utilisée dans les études sur les mécanismes de résistance à la pénicillinase et la sensibilité aux antimicrobiens
• Il a également été utilisé pour étudier les autolysines
Chemische Identifikatoren
1173-88-2 | |
426.443 | |
131673929 | |
[HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] |
C19H21N3NaO5S | |
IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N | |
Acide (2S,5R,6R)-3,3-diméthyl-6-[(5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique;hydrogène moléculaire;sodium |
Spezifikation
Oxacillin sodium salt | |
1173-88-2 | |
C19H21N3NaO5S | |
IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N | |
Acide (2S,5R,6R)-3,3-diméthyl-6-[(5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique;hydrogène moléculaire;sodium | |
131673929 | |
95% |
Oxacillin Sodium Salt | |
Authentique | |
Solubility in water: 50g/L. | |
[HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na] | |
426.443 | |
423.42 | |
3.5 to 5.0% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxacillin sodium salt
RUO – Research Use Only