Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium d’oxacilline, 95 %
Code produit. 15355008
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Le sel de sodium d’oxacilline, numéro CAS 1173-88-2, est un antibiotique qui est principalement utilisé pour étudier les bactéries à Gram-positif.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sel de sodium d’oxacilline est un bêta-lactamine à spectre étroit
•Il inhibe la biosynthèse des parois cellulaires bactériennes au niveau de la transpeptidation (PBP) des peptidoglycanes
Applications
• Le sel de sodium d’oxacilline est un antibiotique actif contre les bactéries à Gram positif
•L’oxacilline peut être utilisée dans les études sur les mécanismes de résistance à la pénicillinase et la sensibilité aux antimicrobiens
• Il a également été utilisé pour étudier les autolysines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1173-88-2
Formule moléculaire C19H21N3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 426.443
Clé InChI IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N
CID PubChem 131673929
Nom IUPAC Acide (2S,5R,6R)-3,3-diméthyl-6-[(5-méthyl-3-phényl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylique;hydrogène moléculaire;sodium
SMILES [HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxacillin sodium salt
Type Oxacillin Sodium Salt
Spectre IR Authentique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L.
Poids de la formule 423.42
Pourcentage de pureté 95%
Eau 3.5 to 5.0%
Quantité 5 g
Identifiant produit
  • Oxacillin sodium salt