Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE sont autoclavables. Offre une turbulence optimale pour les flacons et les récipients à fond rond.
11.00€ - 73.95€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Couleur | Blanc |
Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
Quantité | 1/Ea. |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10251952
|
Cowie Technology™
001.670.25 |
25 mm | 70 mm | N/A | |||||
10160643
|
Cowie Technology™
001.6100 |
30mm | 100mm |
37.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10464783
|
Cowie Technology™
001.6150 |
40mm | 150mm |
73.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Offre une excellente turbulence avec les flacons et les récipients à fond rond
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
1/Ea. | |
Flacons à fond rond |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
Oval |