Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation ovale en PTFE
Offrent une agitation stable. Ces barreaux d’agitation magnétiques en PTFE sont autoclavables. Offre une turbulence optimale pour les flacons et les récipients à fond rond.
Marque: Cowie Technology™ 001.670.25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Offre une excellente turbulence avec les flacons et les récipients à fond rond
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Flacons à fond rond | |
70 mm | |
Oval |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
25 mm | |
1/Ea. |