Learn More
Chlorure d’osmium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
154.77€ - 518.58€
Identifiants chimiques
CAS | 14996-60-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H2OOs |
Poids moléculaire (g/mol) | 314.60 |
Numéro MDL | MFCD00149815 |
Clé InChI | KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1 |
CID PubChem | 16211485 |
SMILES | O.Cl[Os](Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10450351
|
Thermo Scientific Acros
318705000 |
500 mg | Flacon en verre |
154.77€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10721555
|
Thermo Scientific Acros
318700025 |
2.5 g | Flacon en verre |
518.58€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14996-60-2 | |
314.60 | |
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K | |
16211485 |
Cl3H2OOs | |
MFCD00149815 | |
osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1 | |
O.Cl[Os](Cl)Cl |
Spécification
Osmium(III) chloride hydrate | |
14996-60-2 | |
Poudre ou cristaux | |
OsCl3·xH2O | |
osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1 | |
KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K | |
trichlorure d’osmium hydraté | |
16211485 |
>500.0°C | |
Noir à rouge | |
Cl3H2OOs | |
MFCD00149815 | |
Solubility in water: soluble | |
O.Cl[Os](Cl)Cl | |
314.60 | |
296.56 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Nocif en cas d’inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only