Learn More
Chlorure d’osmium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10721555
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14996-60-2
Formule moléculaire Cl3H2OOs
Poids moléculaire (g/mol) 314.60
Numéro MDL MFCD00149815
Clé InChI KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K
Synonyme osmium iii chloride hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, trichloroosmium hydrate, cl3os.h2o, trichloroosmium-water 1/1
CID PubChem 16211485
SMILES O.Cl[Os](Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Osmium(III) chloride hydrate
Point de fusion >500.0°C
Couleur Noir à rouge
Forme physique Poudre ou cristaux
Quantité 2.5 g
Formule linéaire OsCl3·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Nom IUPAC Trichlorure hydraté d’osmium
Poids de la formule 296.56