Learn More
Thermo Scientific™ Kits de résistances et accessoires Orion™
Utilisez le kit de résistances de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ pour vérifier les performances des conductimètres de séries Versa Star et Star A dotés de connecteurs MiniDIN à 8 broches.
447.69€ - 761.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11708216
|
Thermo Scientific™
013017 |
Cellule en verre de rechange | N/A | ||||||
17298959
|
Thermo Scientific™
013017 |
Cellule en verre de rechange | N/A | ||||||
11732637
|
Thermo Scientific™
1010001 |
Kit résistance d’étalonnage de conductivité avec connecteur MiniDIN à huit broches |
655.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez le kit d’étalonnage des résistances de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ pour vérifier les performances des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Star série A et des conductimètres existants Orion™ de la série Star. Chaque kit d’étalonnage de la conductivité comprend six résistances qui simulent les valeurs de conductance nominale comprises entre 1 μS et 100 mS et qui sont dotées de connecteurs Mini-DIN à 8 broches.
Étalons de conductivité
- Traçables aux matériaux de référence du NIST
- Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises.
- Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique.
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.