Learn More
Thermo Scientific™ Kits de résistances et accessoires Orion™
Utilisez le kit de résistances de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ pour vérifier les performances des conductimètres de séries Versa Star et Star A dotés de connecteurs MiniDIN à 8 broches.
Marque: Thermo Scientific™ 013017
Description
Utilisez le kit d’étalonnage des résistances de conductivité Thermo Scientific™ Orion™ pour vérifier les performances des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star, des conductimètres Thermo Scientific™ Orion™ Star série A et des conductimètres existants Orion™ de la série Star. Chaque kit d’étalonnage de la conductivité comprend six résistances qui simulent les valeurs de conductance nominale comprises entre 1 μS et 100 mS et qui sont dotées de connecteurs Mini-DIN à 8 broches.
Étalons de conductivité
- Traçables aux matériaux de référence standards du NIST
- Conçus pour répondre à toutes les exigences des utilisateurs, normes DIN et de laboratoire comprises
- Les tables de température des étalons de conductivité sont programmées dans le logiciel de l’instrument de mesure Thermo Scientific Orion pour pouvoir être utilisées par la fonction d’étalonnage automatique
Spécification
Cellule en verre de rechange | |
Sondes de conductivité (013016MD, 013016A et 013016D) | |
Cuve à circulation de rechange | |
Oui |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.